Wichtige Dokumente
244422
1-Hexin
97%
Synonym(e):
Butylacetylene, n-Butylacetylene
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
253 mmHg ( 37.7 °C)
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Verunreinigungen
<2% 1-bromobutane
Brechungsindex
n20/D 1.399 (lit.)
bp
71-72 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−132 °C (lit.)
Dichte
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC#C
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h1H,4-6H2,2H3
InChIKey
CGHIBGNXEGJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?