Wichtige Dokumente
250066
Aluminiumbromid -Lösung
anhydrous, 1.0 M in dibromomethane
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 81.3 °C)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: aluminum
Konzentration
1.0 M in dibromomethane
Dichte
2.522 g/mL at 25 °C
SMILES String
Br[Al](Br)Br
InChI
1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChIKey
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)