Merck
W288918
Sigma-Aldrich
3-Phenylpropionsäure
99%, FG
Synonym(e):
Hydrozimtsäure, 3-Phenyl-propionsäure, Benzylessigsäure
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.17
FEMA-Nummer:
2889
Beilstein:
907515
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
8.032
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Assay
99%
bp
280 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
45-48 °C (lit.)
Dichte
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
floral; rose; sweet
SMILES String
OC(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)
InChIKey
XMIIGOLPHOKFCH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-Phenylpropionsäure wurde als flüchtiger Bestandteil von Weintrauben und fermentierter Nam-pla-Fischsoße identifiziert.
Anwendung
  • Metabolic signatures of β-cell destruction in type 1 diabetes.: Im Rahmen dieser Studie werden die metabolischen Veränderungen untersucht, die mit der β-Zellzerstörung bei Typ-1-Diabetes verbunden sind, wobei die Rolle verschiedener Metaboliten, darunter 3-Phenylpropionsäure, bei der Krankheitspathologie hervorgehoben wird (Nöso et al., 2023).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Flavor of fermented fish sauce.
McIver RC, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 30(6), 1017-1020 (1982)
Identification of volatile constituents from grapes.
Schreier P, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 24(2), 331-336 (1976)
Astrid Barkleit et al.
Applied spectroscopy, 62(7), 798-802 (2008-10-22)
Uranyl complexes with phenylalanine and the analogous ligand phenylpropionate were investigated in aqueous solution by attenuated total reflection (ATR) Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy. The assignment of the observed bands to vibrational modes was accomplished using spectra of the pure
Daibin Kuang et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 3(12), 2094-2102 (2007-11-22)
Efficient and stable mesoscopic dye-sensitized solar cells (DSCs) introducing a low-viscosity binary ionic liquid (1-propyl-3-methyl-imidazolium iodide (PMII) and 1-ethyl-3-methyl-imidazolium tetracyanoborate (EMIB(CN)(4))) electrolyte in combination with a new high-molar-extinction-coefficient ruthenium complex, Ru(2,2'-bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid)(4,4'-bis(2-(4-tert-butyloxy -phenyl)ethenyl) -2,2'-bipyridine) (NCS)(2), are demonstrated. The dependence of
Marion Sander et al.
Planta, 233(6), 1157-1171 (2011-02-15)
cDNAs and genes encoding a hydroxycinnamoyl-CoA:hydroxyphenyllactate hydroxycinnamoyltransferase (CbRAS; rosmarinic acid synthase) and a hydroxycinnamoyl-CoA:shikimate hydroxycinnamoyltransferase (CbHST) were isolated from Coleus blumei Benth. (syn. Solenostemon scutellarioides (L.) Codd; Lamiaceae). The proteins were expressed in E. coli and the substrate specificity of