Wichtige Dokumente
245593
Methyl-3-(dimethylamino)propionat
99%
Synonym(e):
β-Dimethylaminopropionic acid methyl ester, Methyl β-(dimethylamino)propionate, Methyl 3-(dimethylamino)propanoate, Methyl N,N-dimethyl-β-alanine, Methyl N,N-dimethyl-β-aminopropionate, N,N-Dimethyl-β-alanine methyl ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.418 (lit.)
bp
152-154 °C (lit.)
Dichte
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
ester
SMILES String
COC(=O)CCN(C)C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-7(2)5-4-6(8)9-3/h4-5H2,1-3H3
InChIKey
VSFJOMFYABROHQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
123.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)