Wichtige Dokumente
156299
2-Chloranthrachinon
97%
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
209-211 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ketone
SMILES String
Clc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C14H7ClO2/c15-8-5-6-11-12(7-8)14(17)10-4-2-1-3-9(10)13(11)16/h1-7H
InChIKey
FPKCTSIVDAWGFA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
This product has been evaluated as a photo-reagent for the analysis of ginsenosides using photoreduction fluorescence (PRF) detection method.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Photoreactivity of anthraquinones for the analysis of ginsenosides using photoreduction fluorescence detection-HPLC
Archives of Pharmacal Research, 19(6), 562-565 (1996)