Merck
244945
Sigma-Aldrich
cis-Bis-(triphenylphosphin)-platin(II)-dichlorid
Synonym(e):
cis-Dichlor-bis(triphenylphosphin)platin(II), cis-Platin(II)-bis-(triphenylphosphin)-dichlorid
About This Item
Lineare Formel:
[(C6H5)3P]2PtCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
790.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: platinum
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C (lit.)
SMILES String
[Pt+2].P(c6ccccc6)(c5ccccc5)c4ccccc4.P(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Pt/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
XAFJSPPHVXDRIE-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)