Wichtige Dokumente
275816
cis-Bis(benzonitril)dichlorplatin(II)
98%
Synonym(e):
cis-Dichlorobis(benzonitrile)platinum
Qualitätsniveau
Assay
98%
Eignung der Reaktion
core: platinum
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
224 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[Pt]Cl.N#Cc1ccccc1.N#Cc2ccccc2
InChI
1S/2C7H5N.2ClH.Pt/c2*8-6-7-4-2-1-3-5-7;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
WAJRCRIROYMRKA-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Catalyst for:
- Asymmetric hydroformylation reactions
- Allylation reactions
- Carbene insertion into O-H bonds of alcohols
- Cyclopropanation reactions
- Hydrosilylation reactions
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?