Wichtige Dokumente
240788
Isobutyraldehyd
≥99%
Synonym(e):
2-Methylpropanal, 2-Methylpropionaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
66 mmHg ( 4.4 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
384 °F
Expl.-Gr.
10 %, 25 °F
2 %, 32 °F
Brechungsindex
n20/D 1.374 (lit.)
bp
63 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−65 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 11g/100mL at 20 °C(lit.)
acetone: miscible(lit.)
benzene: miscible(lit.)
carbon disulfide: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
ethanol: miscible(lit.)
toluene: miscible(lit.)
Dichte
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
InChIKey
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-11.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-24 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?