Wichtige Dokumente
237817
(R)-(−)-α-Hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolacton
99%
Synonym(e):
(+)-Pantolacton, (R)-(−)-β,β-Dimethyl-α-hydroxy-γ-butyrolacton, (R)-(−)-Pantolacton, D-(−)-Pantolacton
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D −49.8°, c = 2 in H2O
bp
120-122 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
91 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
hydroxyl
SMILES String
CC1(C)COC(=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChIKey
SERHXTVXHNVDKA-BYPYZUCNSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
It can be used as a chiral starting material to synthesize:
- An insect sex pheromone named 1S,2S,3R-1-acetoxymethyl-2,3,4,4-tetrameth-ylcyclopentane.
- (-)-Enantiomer of (R)-8-hydroxy-4,7,7-trimethyl-7,8-dihydrocyclopenta[e]isoindole-1,3(2H,6H)-dione, a norsesquiterpene alkaloid.
- A bicyclic diterpene named isofregenedadiol.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?