Wichtige Dokumente
234214
Benzylcinnamat
99%
Synonym(e):
3-Phenyl-2-propensäure-benzylester, Benzyl-3-phenylpropenoat, Benzyl-cinnamat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
bp
195-200 °C/5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
34-37 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
glycerol: insoluble (practically)(lit.)
oil: soluble(lit.)
propylene glycol: insoluble (practically)(lit.)
water: insoluble (practically)(lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
phenyl
SMILES String
O=C(OCC1=CC=CC=C1)/C=C/C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C16H14O2/c17-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)18-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12H,13H2/b12-11+
InChIKey
NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
356.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
180 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?