Merck
112372
Sigma-Aldrich
Ethylcinnamat
99%
Synonym(e):
3-Phenyl-2-propensäureethylester, Ethyl 3-phenyl-2-propenoat, NSC 6773
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH=CHCOOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.21
Beilstein:
775541
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99%
Verunreinigungen
may contain alpha-tocopherol (synthetic)
Brechungsindex
n20/D 1.558 (lit.)
bp
271 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
6-8 °C (lit.)
Dichte
1.049 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,2H2,1H3/b9-8+
InChIKey
KBEBGUQPQBELIU-CMDGGOBGSA-N
Anwendung
  • Antimikrobielle und antiproliferative Wirkungen: Essentielle Öle, einschließlich Zimtsäureethylester aus der Familie Zingiberaceae, weisen vielversprechende antimikrobielle und antiproliferative Eigenschaften auf, was ihre mögliche Anwendung in Produkten für die Mundgesundheit nahelegt. Diese Studie liefert Einblicke in die Verwendung natürlicher Produkte für medizinische und pharmazeutische Anwendungen (Amil et al., 2024).
  • Biodistribution und zelluläre Wechselwirkungen in der medizinischen Forschung: Zimtsäureethylester könnte wegen seiner Rolle bei der Verbesserung der Permeabilität und des Bildkontrast untersucht werden, beispielsweise in Studien zur Biodistribution von intravenös verabreichten mesenchymalen Stromazellen. Solche Anwendungen könnten das Verständnis für zelluläre Therapien und regenerative Medizin verbessern (Pichardo et al., 2022).
Biochem./physiol. Wirkung
Ethylcinnamat hemmt das Wachstum von Chlorella pyrenoidosa.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Gessica D Gonçalves et al.
Anatomical record (Hoboken, N.J. : 2007), 303(10), 2668-2678 (2020-01-28)
Fetal hypoxia is a common complication of pregnancy. We have previously reported that maternal hypoxia in late gestation in mice gives rise to male offspring with reduced nephron number, while females have normal nephron number. Male offspring later develop proteinuria
Li-Li Gao et al.
Huan jing ke xue= Huanjing kexue, 34(1), 156-162 (2013-03-16)
The effects of ethyl cinnamate on the growth and physiological characteristics of Chlorella pyrenoidosa were studied. The allelopathic mechanisms were explored, from views of chlorophyll a content, antioxidant enzyme activities, reactive oxygen species (ROS) level, malondialdehyde (MDA) content and photosynthetic
Rozana Othman et al.
Planta medica, 68(7), 655-657 (2002-07-27)
From the rhizomes of Kaempferia galanga, ethyl cinnamate (EC) was isolated and its vasorelaxant effect was examined on the rat aorta. EC inhibited the tonic contractions induced by high K+ and phenylephrine (PE) in a concentration-dependent manner, with respective IC50
Nam-Jin Kim et al.
Pest management science, 64(8), 857-862 (2008-03-08)
This study was aimed at assessing the toxicity of ethyl cinnamate and ethyl p-methoxycinnamate (EMC) identified in Kaempferia galangal L. (Zingiberaceae) rhizome and another 12 known compounds to third-instar larvae from laboratory-reared Culex pipiens pallens Forskal, Aedes aegypti L. and
K Bratt et al.
Journal of chemical ecology, 27(11), 2253-2262 (2002-01-31)
Pine weevils (Hylobius abietis) fed less on bark of lodgepole pine (Pinus contorta) than on bark of Scots pine (P. sylvestris). Two pine weevil antifeedants, ethyl trans-cinnamate and ethyl 2,3-dibromo-3-phenyl-propanoate, were isolated from bark of lodgepole pine. These two compounds