W234109
Cuminaldehyd
≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
4-Isopropyl-benzaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Zusammensetzung
contains IFRA restricted Cuminaldehyde
Brechungsindex
n20/D 1.529 (lit.)
bp
235-236 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: 1mL/4 mL, clear, colorless (70%)
Dichte
0.981 g/mL at 20 °C
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
cuminaldehyde
Organoleptisch
spicy; vegetable; warm
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(C)C
InChI
1S/C10H12O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3-8H,1-2H3
InChIKey
WTWBUQJHJGUZCY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
199.4 °F
Flammpunkt (°C)
93 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?