233579
4-Octadecylanilin
97%
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
bp
240-245 °C/0.4 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
59-63 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C24H43N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23-19-21-24(25)22-20-23/h19-22H,2-18,25H2,1H3
InChIKey
CCRTYBGROAGVGK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
4-Octadecylaniline was used in the fabrication of alternate-layer Langmuir-Blodgett (LB) films and pyroelectric activity in the films was assesd.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
IR studies of pyroelectric Langmuir-Blodgett films.
Thin Solid Films, 155(2), 187-195 (1987)