Merck
229997
Sigma-Aldrich
Zinkchlorid
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Chlorzink
About This Item
Lineare Formel:
ZnCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.30
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdruck
1 Pa ( 305 °C)(lit.)
1 mmHg ( 428 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
crystals and lumps
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: zinc
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
732 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
293 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: very soluble(lit.)
acetone: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
SMILES String
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Zinkchlorid ist ein stark hygroskopischer zerfließenderFeststoff, der verbreitet als Lewis-Säure-Katalysator in verschiedenen organischenUmwandlungen eingesetzt wird.
Anwendung
Zinkchlorid wird als Katalysator für folgende Anwendungen verwendet:
  • bei der Knoevenagel-Kondensation von Carbonylsubstraten mit säurehaltigen Methylen-Reagenzien.
  • bei der lösungsmittelfreien Synthese von Dihydropyrimidinonen.
Zinkchlorid kann als chemisches Aktivierungsmittel eingesetzt werden und ist insbesondere die am häufigsten verwendete Chemikalie zur Herstellung von Aktivkohle.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A low cost adsorbent from agricultural waste corn cob by zinc chloride activation
Tsai WT, et al.
Bioresource Technology, 64(3), 211-217 (1998)
A highly efficient solvent-free synthesis of dihydropyrimidinones catalyzed by zinc chloride.
Sun Q, et al.
Synthesis, 07, 1047-1051 (2004)
Zinc chloride as a new catalyst for Knoevenagel condensation.
Shanthan RP and Venkataratnam RV.
Tetrahedron Letters, 32(41), 5821-5822 (1991)
Romaric Magerand et al.
Scientific reports, 11(1), 4528-4528 (2021-02-27)
Deinococcus bacteria are extremely resistant to radiation and other DNA damage- and oxidative stress-generating conditions. An efficient SOS-independent response mechanism inducing expression of several DNA repair genes is essential for this resistance, and is controlled by metalloprotease IrrE that cleaves
Luca Tirinato et al.
Genes & diseases, 7(4), 620-635 (2019-09-25)
Lipid Droplets (LDs) are emerging as crucial players in colon cancer development and maintenance. Their expression has been associated with high tumorigenicity in Cancer Stem Cells (CSCs), so that they have been proposed as a new functional marker in Colorectal