Wichtige Dokumente
209287
Diethanolamin -hydrochlorid
98%
Synonym(e):
2,2′-Imindiethanol -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.517 (lit.)
Dichte
1.261 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
SMILES String
Cl.OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2.ClH/c6-3-1-5-2-4-7;/h5-7H,1-4H2;1H
InChIKey
VJLOFJZWUDZJBX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- N-monophenylpiperazine
- diethanolammonium chloride, required for the preparation of diethanolammonium-tetrachloridopalladate(II) complex
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?