909556
Rhodium(III) acetate
Umicore
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
238 °C (decomp)
InChI
1S/C2H4O2.Rh/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/p-1
InChIKey
NENDHUHGFRLXEN-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Rhodium(III) acetate is a homogeneous catalyst useful for oxidation reactions.
Verpackung
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?