Merck
398500
Sigma-Aldrich
Iridium(IV)-oxid Hydrat
99.9% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
IrO2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.22 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Zusammensetzung
Degree of hydration, 2-3
SMILES String
O.O=[Ir]=O
InChI
1S/Ir.H2O.2O/h;1H2;;
InChIKey
YEPXCFHWKVNVAX-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)