Wichtige Dokumente
204749
Ammoniumhexafluortitanat
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Ammonium fluotitanate, Ammonium titanium fluoride, Diammonium hexafluorotitaniumdiuide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: titanium
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Löslichkeit
H2O: slightly soluble(lit.)
SMILES String
[H][N+]([H])([H])[H].[H][N+]([H])([H])[H].F[Ti--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.2H3N.Ti/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
InChIKey
NMGYKLMMQCTUGI-UHFFFAOYSA-J
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?