Wichtige Dokumente
679755
Hexafluorzirkonsäure -Lösung
50 wt. % in H2O
Synonym(e):
Dihydrogenhexafluorzirkonat -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
core: zirconium
reagent type: catalyst
Qualitätsniveau
Konzentration
50 wt. % in H2O
Dichte
1.512 g/mL at 25 °C
SMILES String
F.F.F[Zr](F)(F)F
InChI
1S/6FH.Zr/h6*1H;/q;;;;;;+4/p-4
InChIKey
DXIGZHYPWYIZLM-UHFFFAOYSA-J
Anwendung
- Hexafluorozirconic acid based surface pretreatments on steel for corrosion resistance
- Preparation of titania photocatalyst synthesized from ionic-liquid-like precursor
- Synthesis of fluoride-releasing dental monomer
- As precursor to ZrO2 ceramic thin films
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?