Wichtige Dokumente
202991
Cer(III)-nitrat Hexahydrat
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Certrinitrat, Salpetersäure-Cersalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Assay
99.999% trace metals basis
Form
crystals and lumps
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cerium
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES String
[Ce+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ce.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;
InChIKey
QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)