Wichtige Dokumente
195235
Tropaeolin 000 Nr. 2
(Certified by the Biological Stain Commission), Dye content ≥85 %
Synonym(e):
2-Hydroxy-naphthalin-1-azo-4′-benzolsulfonsäure Natriumsalz, Orange II, Orange II Natriumsalz, Säureorange 7, Säureorange A
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioXtra
Qualitätsniveau
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, ≥85%
λmax
483 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥17000 at 480-486 nm in water at 0.01 g/L
≥26500 at 225-231 nm in water at 0.01 g/L
≥7500 at 307-313 nm in water at 0.01 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N2O4S.Na/c19-15-10-5-11-3-1-2-4-14(11)16(15)18-17-12-6-8-13(9-7-12)23(20,21)22;/h1-10,19H,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/b18-17+;
InChIKey
CQPFMGBJSMSXLP-ZAGWXBKKSA-M
Eignung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?