Wichtige Dokumente
182087
Poly(ethylmethacrylat)
average Mw ~515,000 by GPC, powder
Synonym(e):
Ethyl methacrylate homopolymer, Poly(ethyl 2-methyl-2-propeonate)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Mol-Gew.
average Mw ~515,000 by GPC
Brechungsindex
n20/D 1.485
Inhärente Viskosität
0.80 dL/g(lit.)
Übergangstemp.
Tg 63 °C
Dichte
1.11 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C6H10O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h2,4H2,1,3H3
InChIKey
SUPCQIBBMFXVTL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)