Wichtige Dokumente
141003
4-Vinylanisol
97%
Synonym(e):
4-Methoxy-styrol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Grünere Alternativprodukt-Bewertung
old score: 6
new score: 4
Find out more about DOZN™ Scoring
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Atom Economy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency:
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Brechungsindex
n20/D 1.562 (lit.)
bp
41-42 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C9H10O/c1-3-8-4-6-9(10-2)7-5-8/h3-7H,1H2,2H3
InChIKey
UAJRSHJHFRVGMG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
170.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
77 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?