Wichtige Dokumente
8.08264
Sigma-Aldrich
Toluylene diisocyanate
(mixture of isomeres) for synthesis
Synonym(e):
Toluylene diisocyanate, 4-Methyl-m-phenylene diisocyanate, TDI
About This Item
Lineare Formel:
(NCO)2C6H3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352118
EG-Index-Nummer:
247-722-4
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.03 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
620 °C
Wirksamkeit
4130 mg/kg LD50, oral (Rat)
>12200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
0.9-9.5 % (v/v)
bp
247 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
12-14 °C
Übergangstemp.
flash point 132 °C
Dichte
1.22 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N(=C=O)c1c(ccc(c1)N=C=O)C
InChI
1S/C9H6N2O2/c1-7-2-3-8(10-5-12)4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
InChIKey
DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Preparation and properties of toluene-diisocyanate-trimer-modified epoxy resin: Discusses the enhancement of epoxy resin properties through the self-polymerization of TDI, aiming to improve performance in industrial applications (X Zhang, L Qiao, X Lu, L Jiang, T Cao, 2019).
  • A simple method for the quantification of free isocyanates on the surface of cellulose nanocrystals: This research focuses on the carbamation of cellulose using TDI, which is critical for the modification and enhancement of nanocellulose surfaces for various applications (H Abushammala, 2019).
  • Fluorescent linear polyurea based on toluene diisocyanate: Reports the preparation of a TDI-based polyurea that exhibits broad emission spectra, suggesting potential uses in sensor applications and material science (H Cao, B Li, X Jiang, X Zhu, XZ Kong, 2020).
Hinweis zur Analyse
Gehalt an Isomeren (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Gehalt Toluylen-2,6-diioscyanat (NMR): 10.0 - 30.0 % (a/a)
Gehalt Toluylen-2,4-diioscyanat (NMR): 70.0 - 90.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.218 - 1.222
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
269.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
132 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)