Wichtige Dokumente
8.04015
Sigma-Aldrich
Furfuryl alcohol
for synthesis
Synonym(e):
2-Furylmethanol, 2-Furylcarbinol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
202-626-1
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.53 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
390 °C
Wirksamkeit
177 mg/kg LD50, oral (Rat)
400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.8-16.3 % (v/v)
pH-Wert
6 (20 °C, 300 g/L in H2O)
bp
170-171 °C/1013 mbar
mp (Schmelzpunkt)
-31 °C
Übergangstemp.
flash point 65 °C
Dichte
1.13 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
InChIKey
XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.131 - 1.133
Wasser (K. F.): ≤ 0.20 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Nose, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
149.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65 °C - closed cup