Merck
181919
Sigma-Aldrich
Poly(ethylenadipat)
average Mw ~10,000 by GPC
Synonym(e):
Poly-(ethylenadipat), Dihydroxy-Endgruppen, Polyethylenglykoladipat
About This Item
Lineare Formel:
[OCH2CH2O2C(CH2)4CO]n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
chunks
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mw ~10,000 by GPC
Dichte
1.183 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C6H10O4.C2H5O2/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10;3-1-2-4/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);3H,1-2H2
InChIKey
CODQTHDBFINLJQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)