Wichtige Dokumente
169099
Divinylbenzol
technical grade, 55%
Synonym(e):
DVB HP, Diethenylbenzene, Vinylstyrene
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.5 (vs air)
Dampfdruck
0.9 mmHg ( 30 °C)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
878 °F
Enthält
≤1500 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
Expl.-Gr.
0.7 %, 75 °F
6.5 %, 130 °F
Konzentration
55%
Brechungsindex
n20/D 1.561 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
Dichte
0.912 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C=Cc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H10/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3-8H,1-2H2
InChIKey
MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
143.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
62 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?