Wichtige Dokumente
E20004
2-Oxo-cyclohexancarbonsäure-ethylester
95%
Synonym(e):
2-Ethoxycarbonyl-cyclohexanon, Cyclohexanon-2-carbonsäure-ethylester, Ethyl-2-oxocyclohexancarboxylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.477 (lit.)
bp
106 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)C1CCCCC1=O
InChI
1S/C9H14O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h7H,2-6H2,1H3
InChIKey
FGSGHBPKHFDJOP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?