Merck
63407
Sigma-Aldrich
Malonsäure-monomethyl-monoamid
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
Carbamoylessigsäure-methylester
About This Item
Lineare Formel:
NH2COCH2COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.10
Beilstein:
2237801
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
39-44 °C
Funktionelle Gruppe
amide
ester
SMILES String
COC(=O)CC(N)=O
InChI
1S/C4H7NO3/c1-8-4(7)2-3(5)6/h2H2,1H3,(H2,5,6)
InChIKey
LSNSJCKGQREPDW-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)