158623
Phenoxyacetylchlorid
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.534 (lit.)
bp
225-226 °C (lit.)
Dichte
1.235 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
phenoxy
SMILES String
ClC(=O)COc1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChIKey
PKUPAJQAJXVUEK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- series of macrocyclic bis-β-lactams
- 5-phenyl-6-epiphenoxymethylpenicillin benzyl ester
- N-protected guanosine derivatives, useful in RNA synthesis
- phenyloxyketene, for cycloaddition to imines leading to β-lactams
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?