Wichtige Dokumente
14010
O-Benzyl-L-tyrosin
≥99.0% (NT), for peptide synthesis
Synonym(e):
4-Benzyloxy-L-phenylalanin
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
O-Benzyl-L-tyrosin, ≥99.0% (NT)
Assay
≥99.0% (NT)
Optische Aktivität
[α]20/D −9.5±1°, c = 1% in acetic acid: water (4:1)
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
259 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
carboxylic acid
phenyl
SMILES String
N[C@@H](Cc1ccc(OCc2ccccc2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H17NO3/c17-15(16(18)19)10-12-6-8-14(9-7-12)20-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,15H,10-11,17H2,(H,18,19)/t15-/m0/s1
InChIKey
KAFHLONDOVSENM-HNNXBMFYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PPARG(5468)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?