Wichtige Dokumente
136883
4-Methyl-3,5-dinitrobenzoesäure
98%
Synonym(e):
3,5-Dinitro-4-methyl-benzoesäure, 3,5-Dinitro-p-toluylsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
155-158 °C (lit.)
Löslichkeit
methanol: soluble 250 mg/10 mL, clear, faintly yellow to yellow
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
nitro
SMILES String
Cc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O6/c1-4-6(9(13)14)2-5(8(11)12)3-7(4)10(15)16/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChIKey
LZWWZQXBKVZKIP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)