Wichtige Dokumente
135895
Dimethylthiocarbamoylchlorid
97%
Synonym(e):
1-Chloro-N,N-dimethylthioformamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
bp
90-95 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
39-43 °C (lit.)
Löslichkeit
chloroform: soluble 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, very faintly yellow
Funktionelle Gruppe
amine
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)C(Cl)=S
InChI
1S/C3H6ClNS/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3
InChIKey
PHWISQNXPLXQRU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?