Wichtige Dokumente
133280
Butylisocyanid
97%
Synonym(e):
1-Butylisonitrile, 1-Isocyanobutane, Butyl isonitrile, n-Butyl isocyanide, n-Butyl isonitrile
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.396 (lit.)
Dichte
0.795 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
isonitrile
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCC[N+]#[C-]
InChI
1S/C5H9N/c1-3-4-5-6-2/h3-5H2,1H3
InChIKey
FSBLVBBRXSCOKU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
69.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
21 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?