131210
1-Nonanol
98%
Synonym(e):
Alkohol C-9, Nonylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
13 mmHg ( 104 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.433 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−8-−6 °C (lit.)
Dichte
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CCCCCCCCCO
InChI
1S/C9H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
InChIKey
ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- As a reference material in the determination of airborne fungal spore levels using GC-MS method.
- To prepare polysulfone capsules as ideal adsorbents used in the removal of phenol from an aqueous solution.
- As a solvent in the study of swelling properties of hummers graphene oxide membranes.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?