Wichtige Dokumente
12990
Ethylbenzoylacetat
technical, ≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Benzoyl-Essigsäure-Ethylester, Ethyl-3-oxo-3-phenylpropionat
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
6.6 (vs air)
Qualitätsniveau
Qualität
technical
Assay
≥95% (HPLC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.52 (lit.)
n20/D 1.520-1.540
bp
265-270 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: insoluble
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
Dichte
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
phenyl
SMILES String
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-14-11(13)8-10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
InChIKey
GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
284.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
140 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?