122629
Ethyllevulinat
99%
Synonym(e):
Ethyl-laevulinat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
bp
93-94 °C/18 mmHg (lit.)
Löslichkeit
H2O: freely soluble
alcohol: miscible
Dichte
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
CCOC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C7H12O3/c1-3-10-7(9)5-4-6(2)8/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
GMEONFUTDYJSNV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ethyl levulinate is a ketoester produced through the esterification of levulinic acid and is used as an oxygenated diesel additive.
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?