Wichtige Dokumente
S6452
Bernsteinsäuredichlorid
95%
Synonym(e):
Succinylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.468 (lit.)
bp
190 °C (lit.)
95-96 °C/16 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
15-18 °C (lit.)
Dichte
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClC(=O)CCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H4Cl2O2/c5-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
InChIKey
IRXBNHGNHKNOJI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?