Wichtige Dokumente
119792
Podocarpinsäure
98%
Synonym(e):
(+)-Podocarpic acid, (1S)-1,2,3,4,4a,9,10,10a-Octahydro-6-hydroxy-1,4a-dimethyl-1-phenanthrenecarboxylic acid, (1S,4aS,10aR)-1,2,3,4,4a,9,10,10a-Octahydro-6-hydroxy-1,4a-dimethyl-1-phenanthrenecarboxylic acid, Podocarpic acid (resin acid)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +133°, c = 4 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
193-196 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
[H][C@@]12CCc3ccc(O)cc3[C@@]1(C)CCC[C@]2(C)C(O)=O
InChI
1S/C17H22O3/c1-16-8-3-9-17(2,15(19)20)14(16)7-5-11-4-6-12(18)10-13(11)16/h4,6,10,14,18H,3,5,7-9H2,1-2H3,(H,19,20)/t14-,16-,17+/m1/s1
InChIKey
VJILEYKNALCDDV-OIISXLGYSA-N
Angaben zum Gen
human ... TNF(7124)
Verwandte Kategorien
Anwendung
- (+)-Podocarpic acid as chiral template in the synthesis of aphidicolane, stemodane and stemarane diterpenoids: This article reviews the use of (+)-podocarpic acid in the synthesis of various diterpenoids, showcasing its utility in complex organic syntheses (La Bella et al., 2016).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?