Wichtige Dokumente
11955
An Polystyrol gebundenes Bengalrosa B
200-400 mesh, ~0.1 mmol/g, resin loading
Synonym(e):
Rose bengal B bound to polystyrene
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Matrix
crosslinked with 1% DVB
Partikelgröße
200-400 mesh
Kapazität
~0.1 mmol/g, resin loading
Sonstige Hinweise
Heterogenous photo-sensitizer for the generation of singlet oxygen used in photooxygenation reactions
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Russ. Chem. Rev., 50, 220-220 (1981)
Tetrahedron Letters, 28, 1159-1159 (1987)
Journal of the American Chemical Society, 105, 7465-7465 (1983)
Tetrahedron Letters, 26, 3183-3183 (1985)