328960
Bengalrosa-Lacton
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
280 °C (dec.) (lit.)
λmax
557 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥10000 at 317-323 nm
≥30000 at 516-522 nm
≥95000 at 554-560 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Oc1c(I)cc2c(Oc3c(I)c(O)c(I)cc3C24OC(=O)c5c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c45)c1I
InChI
1S/C20H4Cl4I4O5/c21-9-7-8(10(22)12(24)11(9)23)20(33-19(7)31)3-1-5(25)15(29)13(27)17(3)32-18-4(20)2-6(26)16(30)14(18)28/h1-2,29-30H
InChIKey
IICCLYANAQEHCI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?