Wichtige Dokumente
113239
1-Phenyldodecan
97%
Synonym(e):
Dodecylbenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.482 (lit.)
bp
185-188 °C/15 mmHg (lit.)
331 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3 °C (lit.)
Dichte
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
CCCCCCCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C18H30/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18/h11,13-14,16-17H,2-10,12,15H2,1H3
InChIKey
KWKXNDCHNDYVRT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)