Wichtige Dokumente
P5360
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzoesäure
99%
Synonym(e):
pentafluorobenzoic acid, perfluorobenzoic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
bp
220 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
100-102 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7HF5O2/c8-2-1(7(13)14)3(9)5(11)6(12)4(2)10/h(H,13,14)
InChIKey
YZERDTREOUSUHF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?