식물 재료 내 철(총) 분석
Spectroquant® 철 검사를 통해 다양한 수역에 함유된 철 이온의 정확한 정량이 가능합니다. 모든 철 이온은 ascorbic acid에 의해 철(II)로 환원됩니다. Thioglycolate 완충 배지에서 triazine과의 이러한 반응은 광도측정법으로 측정되는 적보라색 복합체를 형성합니다.
재료
- Spectroquant® VIS 분광광도계 Prove 100(제품번호 173016), 또는 Spectroquant® UV/VIS 분광광도계 Prove 300(제품번호 173017), 또는 Spectroquant® UV/VIS 분광광도계 Prove 600(제품번호 173018), 또는 Spectroquant® 광도계 NOVA 30(제품번호 109748), 또는 Spectroquant® 광도계 NOVA 60(제품번호 109751), 또는 Spectroquant® 비색계 Move 100(제품번호 173632)
- 직사각형 셀 10 mm(제품번호 114946), 및/또는 직사각형 셀 20 mm(제품번호 114947), 및/또는 직사각형 셀 50 mm(제품번호 114944)
- Spectroquant® 철 셀 검사(제품번호 114549)
- Spectroquant® 철 셀 검사*(제품번호 114896)
- Spectroquant® 철 검사(제품번호 114761)
- Spectroquant® 철 검사(제품번호 100796)
- 분석용 Nitric acid 65%(제품번호 100456)
- 분석용 Sulfuric acid 95 - 97%(제품번호 100731)
- 분석용 Perchloric acid 70%(제품번호 100519)
- 분석용 정제수(제품번호 116754)
*Spectroquant® Move 100 휴대용 비색계와는 호환되지 않습니다.
식물 재료 시료 조제
식물 재료를 미세하게 갈아서 체(0.4 - 0.7 mm 메시)에 통과시킨 뒤 105°C에서 3시간 동안 재료를 건조시킵니다.
건조된 재료 1 g을 65% nitric acid 1.5 mL, 70% perchloric acid 0.5 mL, 95 - 97% sulfuric acid 1 mL 혼합물에 추가한 뒤 흰 증기가 발생할 때까지 가열합니다(퓸 후드). 냉각 후, 잔류물을 분석용 정제수에 용해시키고 100 mL 표준 정량 플라스크의 표선까지 채운 뒤 잘 혼합합니다.
분석
위에서 언급한 검사 키트로 철 함량을 측정합니다.
계산
철(총) 함량 mg/kg Fe = | 분석 값 mg/L Fe x 100 |
g 단위로 시료 무게 측정 |
Network error: Failed to fetch