Merck
Soil, Solid Waste & Groundwater Testing분석 방법: 건축 자재에 포함된 Sulfate
분석 방법: 건축 자재에 포함된 Sulfate
기기와 시약
제품번호 173016 Spectroquant® VIS 분광광도계 Prove 100 또는
제품번호 173017 Spectroquant® UV/VIS 분광광도계 Prove 300 또는
제품번호 173018 Spectroquant® UV/VIS 분광광도계 Prove 600 또는
제품번호 109748 Spectroquant® 광도계 NOVA 30 또는
제품번호 109751 Spectroquant® 광도계 NOVA 60 또는
제품번호 173632 Spectroquant® 비색계 Move 100
제품번호 114946 직사각형 셀 10 mm 및/또는
제품번호 114947 직사각형 셀 20 mm 및/또는
제품번호 114944 직사각형 셀 50 mm
제품번호 114794 Spectroquant® Silicate(Silicic Acid) 검사
제품번호 101164 분석용 Ammonium fluoride
제품번호 106495 분석용 Sodium hydroxide
제품번호 116754 분석용 정제수
시료 조제
니켈 판으로 덮인 니켈 도가니 안에서 미세 분쇄된 시료 재료 100 mg을 sodium hydroxide 펠릿 8개와 함께 650°C에서 30분 동안 가열합니다. 도가니가 식으면 내용물을 분석용 정제수 10 mL로 처리하고 융해된 덩어리를 부유액에 넣어 부드럽게 가열합니다.
부유액을 분석용 정제수와 함께 1000 mL 표준 정량 플라스크에 넣고, 분석용 정제수를 부피까지 채운 뒤 잘 혼합합니다.
이 용액을 ammonium fluoride 0.2 g이 들어 있는 polyethylene 플라스크로 즉시 옮깁니다. Salt를 완전히 용해시킨 뒤 잘 혼합합니다. 15분 동안 기다린 뒤 분석합니다.
분석
위에서 언급한 검사 키트로 측정합니다.
계산
Sulfate(수용성) 함량 % = 분석 값 mg/l x 0.004
Sulfate(총) 함량 % = 분석 값 mg/l x 0.1
재료