분석 방법: 토양 내 Potassium
기기와 시약
제품번호 173016 Spectroquant® VIS 분광광도계 Prove 100 또는
제품번호 173017 Spectroquant® UV/VIS 분광광도계 Prove 300 또는
제품번호 173018 Spectroquant® UV/VIS 분광광도계 Prove 600 또는
제품번호 109748 Spectroquant® 광도계 NOVA 30 또는
제품번호 109751 Spectroquant® 광도계 NOVA 60 또는
제품번호 173632 Spectroquant® 비색계 Move 100 제품번호 114946 직사각형 셀 10 mm 및/또는
제품번호 114947 직사각형 셀 20 mm 및/또는
제품번호 114944 직사각형 셀 50 mm
제품번호 114562 Spectroquant® Potassium 셀 검사
제품번호 100615 Spectroquant® Potassium 셀 검사
제품번호 105590 분석용 Sodium hydroxide 32%
제품번호 102103 토양 분석용 Calcium lactate
제품번호 109325 토양 분석용 Calcium acetate
제품번호 116754 분석용 정제수
제품번호 100063 분석용 Acetic acid 100%
CAL 추출용액
토양 분석용 calcium lactate 15.4 g 및 토양 분석용 calcium acetate 7.9 g을 각각 분석용 정제수 300 mL에 데우면서 용해시킵니다. 두 용액을 1 L 정량 플라스크에 넣어 합치고 100% acetic acid 17.9 mL를 추가합니다. 열이 식은 뒤, 분석용 정제수를 표선까지 채운 뒤 적절히 혼합합니다.
시료 조제
토양 시료를 자연건조 시킨 뒤 돌 및 식물 성분 같은 굵은 입자를 제거합니다. 시료를 2 mm 메쉬로 된 체로 거릅니다. 시료 5 g을 약 300 ml 부피의 개별 플라스크에 넣고 추출용액 100 ml를 추가합니다. 밀폐된 플라스크를 분당 175회의 속도로 90분 동안 진탕시킵니다. 추출물을 접이식 필터로 여과하고 여과액의 첫 10 ml는 폐기합니다. 깨끗한 여과액을 32% sodium hydroxide 용액을 이용하여 pH 5 - 7로 조정합니다. 35 mg/l 이상의 K2O를 함유하는 시료는 추출용액으로 희석해야 합니다.
분석
위에 언급된 검사 키트로 측정합니다.
순수한 추출용액에 대한 측정이 수행되어야 합니다. 시료 추출물이 황색인 경우, 시약 첨가 없이 바탕시료로서 측정한 다음 그 값을 시료 값에서 빼야 합니다.
Potassium 함량 mg/kg K2O = | 분석 값 mg/l K x 1.2 x 100 |
g 단위로 측정한 시료 무게 |
Network error: Failed to fetch