분석 방법: 분석 품질 보증, Formaldehyde에 대한 표준
시약
제품번호 104003 분석용 Formaldehyde 용액 최소 37%
제품번호 109099 Iodine 용액 0.05 mol I2/l 0.1 N 용액
제품번호 109147 Sodium thiosulfate 용액 0.1 mol/l 0.1 N 용액
제품번호 109137 Sodium hydroxide 용액 1 mol/l 1 N 용액
제품번호 100716 분석용 Sulfuric acid 25%
제품번호 105445 분석용 Zinc iodide-녹말 용액
제품번호 116754 분석용 정제수
저장용액 조제
보정 또는 적합성이 확인된 1000 mL 정량 플라스크에 최소
37% formaldehyde 용액 2.50 mL와 증류수를 표선까지 채웁니다. 이 과정에 따라 조제된 저장용액은 약 1000 mg/l 농도의 formaldehyde가 됩니다.
Formaldehyde용 표준용액(저장용액)의 정밀한 분석
약 1000 mg/l formaldehyde 저장용액을 피펫으로 40.0 mL(피펫을 가득 채운 양)만큼 300 mL 간유리 삼각 플라스크 안에 넣고 0.05 mol/l iodine 용액 50.0 mL(뷰렛) 및 1 mol/l sodium hydroxide 20 mL을 추가합니다. 15분 동안 그대로 방치한 다음 25% sulfuric acid 8 mL를 추가합니다. Zinc iodide-녹말 용액 1 mL를 추가하고 이어서 0.1 mol/l sodium thiosulfate 용액을 종점까지 적정합니다.
Formaldehyde 용액의 정확한 함량 계산
C1 = 0.1 mol/l sodium thiosulfate 용액 소비량
C2 = 0.05 mol/l iodine 용액의 양
mg/l formaldehyde = (C2 - C1) x 37.525
위에 기술된 절차에 따라 정확히 측정된 저장용액을 알맞게 희석하여 추가적인 조사 농도를 조제할 수 있습니다.
안정성
냉소보관(냉장고) 시, 저장용액은 일주일 동안 안정적으로 유지됩니다. 이 시점 이후에 저장용액은 다시 측정되어야 하며 차후 사용할 때는 해당 값을 적절히 고려해야 합니다. 희석한 조사용액은 조제한 즉시 사용해야 합니다.
Network error: Failed to fetch