Merck
Photometry & Reflectometry분석 방법: 분석 품질 보증, 유리 Chlorine(DIN)에 대한 표준
분석 방법: 분석 품질 보증, 유리 Chlorine(DIN)에 대한 표준
시약:
Potassium iodate 부피 표준용액(제품번호 102404)
분석용 Potassium iodide(제품번호 105043)
Sulfuric acid(제품번호 109072) 0.5 mol/L
Sodium hydroxide 용액(제품번호 109136) 2 mol/L
분석용 정제수(제품번호 116754)
KlO3 저장용액 조제:
KlO3 1.006 g을 보정 또는 적합성이 확인된 1000 mL 정량 플라스크에서 분석용 정제수 250 mL로 용해시킵니다. 이어서 정제수를 표선까지 채웁니다.
KlO3/Kl 표준용액 조제:
KlO3 저장용액 15.0 mL를 보정 또는 적합성이 확인된 1000 mL 정량 플라스크로 옮기고, Kl를 약 1 g 추가한 뒤 분석용 정제수를 표선까지 채웁니다. 이 용액 1 mL는 유리 chlorine 0.015 mg에 해당합니다.
Chlorine 표준용액 조제:
KlO3/Kl 표준용액 20.0 mL를 피펫으로 보정 또는 적합성이 확인된 100 mL 정량 플라스크에 옮기고,
0.5 mol/L H2SO4 2 mL를 추가한 뒤, 1분 동안 그대로 둔 다음, 2 mol/L NaOH를 한 방울씩(약 1 mL) 용액의 색깔이 사라지는 순간까지 추가합니다. 이어서 용액을 분석용 정제수로 표선까지 채웁니다. 이 용액의 농도는 3.00 mg/L 유리 chlorine입니다.
안정성:
KlO3 저장용액은 냉소보관 시 4주 동안 안정적으로 유지됩니다. KlO3/Kl 표준용액은 냉소보관 시 5시간 동안 사용할 수 있습니다. 희석한 iodine 표준용액은 안정적이지 않으므로 조제한 즉시 사용해야 합니다.
재료