Merck
Tris 완충생리식염수(TBS)
Tris 완충생리식염수 병
Tris 완충생리식염수(TBS)는 등장성 및 무독성 완충액이며 흔히 다양한 생물학적 응용분야에서 사용됩니다. TBS는 두 가지 핵심 성분으로 구성되어 있습니다. Tris 및 NaCl 중에서 Tris는 완충시약으로 작용하고 NaCl은 용액의 긴장성을 조절하여, 해당 용액이 원하는 농도에 따라 등장성 또는 고장성이 되도록 합니다. TBS는 사용자 친화적이며 쉽게 물과 혼합할 수 있어, 많은 생물학적 실험에 적합합니다.
제품
관련성에 따라 정렬
1-11 보기/11 결과
보기 변경
1-11 보기/11 결과
비교
제품 번호
제품명
제품 설명
가격
11개 결과 중 1-11페이지를 보셨습니다.
페이지 1 의 1
1 중 1 페이지
TWEEN 20이 포함된 TBS
Tween 20이 포함된 Tris 완충생리식염수는 비이온성 세제로서 완충액의 용리 능력을 향상시키고 항체의 비특이적 결합을 감소시킵니다. 비특이적 배경 염색을 최소화하는 데 도움이 되므로, 면역 조직화학염색 및 제자리부합법 과정에서 세척 완충액으로 널리 사용됩니다. 또한 Tween 20은 pH 안정제, 염, 세제가 이상적으로 결합되어 멤브레인 및 마이크로타이터 플레이트 웰로부터 과량의 재료를 효율적으로 제거하면서도 항원/항체 결합반응을 방해하지 않습니다.
면역분석법 및 ELISA에서 TBS
TBS는 효소결합면역흡착측정법(ELISA) 같은 면역분석법에서 세척 완충액으로 사용되며, 원치 않는 비특이적 단백질을 특이적으로 결합된 단백질로부터 분리하는 데 도움을 줍니다.
차단 완충액으로서 TBS
Tris 완충생리식염수(TBS)는 고처리량 샌드위치 면역분석 검사를 위해 설계된 통합 미세유체 면역분석 칩에서 차단 완충액으로서 결정적인 역할을 합니다. 배경잡음을 줄이고 비특이적 결합을 방지하여 분석의 성능을 향상시키는 중요한 역할을 수행합니다.
웨스턴 블로팅에서 TBS
TBS는 스타렛 말미잘(Nematostella vectensis)에서 항혈청 전처리 및 웨스턴 블로팅을 통한 단백질 검출에서 활용됩니다. TBS는 또한 Peanut Mottle Virus(PMV) 및 Peanut Stripe Virus(PSV) 검출을 위한 웨스턴 블로팅을 수행하는 데 없어서는 안되는 요소로 사용되는데, 니트로셀룰로오스 멤브레인의 비결합 부위를 포화시켜 일차 항체에 대한 비특이적 결합을 방지합니다. 이렇게 배경잡음이 감소하면 민감도가 향상되고 정확한 바이러스 검출을 위한 웨스턴 블로팅 분석의 특이성도 증대됩니다.
바이오소재 연구에서 TBS
Tris 완충액은 Bioglass 45S5의 분해 및 인회석 침전 조사를 위한 이상적인 변형 용액으로도 사용되는데, 이는 염화물이 없는 조성으로 인해 초기 단계 인회석 형성 방해를 방지하기 때문입니다. 이는 생체활성 유리에서 방출 역학 및 인회석 침전 연구를 유리하고 용이하게 합니다.