Merck
Tris
Trizma® 염기 병
동의어: 
Trizma, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris 염기, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Trometamol
분자식: 
C₄H₁₁NO₃
분자량: 
121.14
CAS No.: 
77-86-1
Beilstein No.: 
741883
EC No.: 
201-064-4
THAM(Tris(hydroxymethyl)aminomethane)이라고도 하는 Tris는 하얀색 결정 분말입니다. Tris 버퍼는 25°C에서 약 8.1의 pKa를 가지므로 pH 범위가 7~9인 대부분의 생물학적 공정을 위한 좋은 선택입니다. HEPES 같이 특화된 다른 버퍼와 비교할 때, tris 분말은 비용 효율적이고 더 강력한 옵션입니다.
Tris 버퍼는 tris 염기를 물에 용해하고 산(일반적으로 염산 또는 황산)으로 pH를 조정하여 조제됩니다. 최종 용액은 단백질 생화학, 분자 생물학, 효소학과 더불어 전기영동법, 효소결합면역흡착측정법(ELISA), 크로마토그래피 공정과 같은 기술을 포함하는 다양한 실험실 환경에서 신뢰할 수 있는 pH 조절제 및 안정제 역할을 합니다. 또한 세포 배양에서 tris 버퍼는 세포 성장, 증식, 세포 배양 배지의 생리적 조건 유지에 필수적인 최적의 pH 환경을 유지하도록 도와 줍니다.
Tris 버퍼는 미리 만들어진 용액 또는 분말을 포함하여 여러 가지 형태로 제공되므로 실험실 사용에 편리합니다.
제품
관련성에 따라 정렬
1-20 보기/27 결과
보기 변경
1-20 보기/27 결과
비교
제품 번호
제품명
제품 설명
가격
27개 결과 중 1-20페이지를 보셨습니다.
페이지 1 의 2
2 중 1 페이지
Tris HCl
Tris HCl 또는 tris 염산염(Trizma HCl라고도 함)은 분자 생물학 및 생화학적 환경에서 용액의 pH를 조정하거나 pH를 안정시키는 데 일반적으로 사용되는 버퍼 시약(산성 버퍼)입니다. Tris 염기와 유사하게 tris HCl 또한 하얀색 결정 분말이며 분자식이 C4H12ClNO3이고 분자량이 157.60으로 약간 높습니다. 주요한 차이는 tris 염기에 염산을 추가하는 것이며, 그 결과 Tris HCl이 형성됩니다. Tris HCl 염기는 pKa가 약 8.1이라서 pH 범위 7~9 내에서 버퍼로 기능하지만, Tris HCl에는 이미 염산이 포함되어 있습니다. 이 추가로 인해 pH가 더 낮아지므로, Tris HCl은 pH 범위 7.0~8.6 내에서 완충하기에 적합합니다.
Tris 염기는 넓은 pH 범위에 대해 다목적 버퍼 역할을 하지만, Tris HCl은 염산 성분으로 인해 더 특화된 pH 범위를 제공합니다. 원하는 pH 범위 및 특정 실험 또는 응용분야의 요구조건에 따른 Tris와 Tris HCl 간의 선택.
Tris 완충생리식염수(TBS)
Tris 완충생리식염수(TBS)는 생물학 및 생화학 응용분야에서 흔히 사용되는 버퍼입니다. 일반적으로 Tris(hydroxymethyl) aminomethane, 즉 간단히 말해 Tris가 포함되어 있는 완충 시약이며, 일정한 pH와 염화나트륨을 유지하여 필요한 이온 강도를 제공합니다. TBS는 상대적으로 중성 pH(약 7.4)를 가지고 있으며 웨스턴 블로팅, 면역조직화학법, ELISA 분석 같은 응용분야에 널리 사용됩니다. TBS는 시료에서 결합되지 않은 항체나 다른 시약을 제거하기 위해 세척 버퍼로서도 사용됩니다. Tris와 염화나트륨의 농도는 특정 응용분야에 따라 다양할 수 있으나, 일반적으로 사용되는 조성은 50 mM Tris 및 150 mM 염화나트륨입니다.
Tris 아세트산염 EDTA(TAE)
TAE 버퍼는 분자 생물학, 전기영동법과 노던 및 서던 블로팅에서 흔히 사용되는 또다른 버퍼입니다. TAE 버퍼에서 tris는 완충 시약으로서 기능하며, 아세트산은 완충 용량에 기여하고, EDTA(ethylenediaminetetraacetic acid)는 킬레이트제로서 작용합니다. TAE는 아가로스 겔 전기영동법, DNA 절편 분석, 간헐 영역 겔 전기영동법(DNA 절편의 크기 측정), RNA 전기영동법, 핵산 전달에서 러닝 버퍼로 널리 사용됩니다.
Tris 붕산염 EDTA(TBE)
TBE 버퍼는 DNA 절편을 분리 및 분석하기 위해서 널리 사용되며, 특히 더 작은 DNA 절편의 분리에서 더 높은 해상도를 얻기 위해서 사용됩니다. TBE 버퍼에서 붕산은 용액의 완충 용량을 유지하는 데 중요한 역할을 수행합니다. TBE 버퍼는 아가로스 겔 전기영동법, DNA 염기서열분석, 중합효소 연쇄 반응(PCR) 제품 분석, 올리고뉴클레오티드 분석, 변성 겔 전기영동법, 비변성 겔 전기영동법을 포함하여 여러 기술에서 활용되고 있습니다.
Tris 글리신 버퍼
Tris-글리신 버퍼는 분자 생물학 특히 단백질 전기영동법에서 흔히 사용되는 완충 시스템입니다. Tris 글리신 버퍼 성분 중에서 글리신은 용액의 완충 용량에 상당한 기여를 하며 원하는 pH 수준을 획득하도록 도와 줍니다. 버퍼의 pH는 HCl 추가를 통해 조절할 수 있습니다. Tris-글리신 버퍼는 단백질 시료 재부유와 후속 분석 또는 보관을 위한 단백질 추출물 희석에 사용되며, 특히 단백질의 비변성 형태가 매우 중요한 비변성 단백질 전기영동법 기술에 유용합니다. 등전초점화에서도 역할을 하며 여러 단백질 실험에서 완충 시약으로서 기능합니다.
Tris-글리신-도데실황산나트륨(SDS)
Tris-글리신-SDS 버퍼는 분자량에 기반하여 단백질을 분리 및 분석하는 데 활용되는 기술인 SDS-PAGE를 위한 표준 러닝 버퍼의 역할을 합니다. 이 버퍼는 단백질 정량화, 단백질 변성, 웨스턴 블로팅, 후속 다운스트림 분석을 위한 시료 분리 공정의 일부로서 활용됩니다.